Stampa…
L(-)-Glutatione (forma ossidata)
Fornitore: ENZO LIFE SCIENCES
Synonyms: L(-)-Glutathione, oxidized, Bi(glutathion-S-yl), GSSG, Glutathiol, Oxidized Glutathione (GSSG), Glutathione oxidized, (2S,2'S)-5,5'-(((2R,2'R)-Disulphanediylbis(1-((carboxymethyl)amino)-1-oxopropane-3,2-diyl))bis(azanediyl))bis(2-amino-5-oxopentanoic acid)
ALX157001G001 ALX157001G005 ALX157001M250
ENZOALX157001G001EA 95.7 EUR
ENZOALX157001G001 ENZOALX157001G005 ENZOALX157001M250
L(-)-Glutatione (forma ossidata)
L(-)-Glutathione (oxidised form)
Formula: C₂₀H₃₂N₆O₁₂S₂
Peso molecolare: 612.64 g/mol
Punto di fusione: 185 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00063106
CAS Number: 27025-41-8
EINECS: 248-170-7