Stampa…
VHB DNA Washing Buffer
Fornitore: OMEGA BIO-TEK
VHB-440 VHB-1760
OMEGVHB-440EA 552 EUR
OMEGVHB-440 OMEGVHB-1760
VHB DNA Washing Buffer
Soluzioni tampone Tamponi per elettroforesi Tamponi di lavaggio
VHB buffer must be diluted with ethanol before use.
Attenzione: For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.