Stampa…
Sodio idrossido 0.05 M NaOH (0.05N) soluzione volumetrica, Fluka™
Fornitore: Honeywell Chemicals
Attenzione
35249-1L 35249-500ML 35249-6X1L
35249-1LEA 77.9 EUR
35249-1L 35249-500ML 35249-6X1L
Sodio idrossido 0.05 M NaOH (0.05N) soluzione volumetrica, Fluka™
Sodio idrossido
Formula: NaOH
Punto di ebollizione: 100 °C (1,013 hPa)
Densità: 1,000 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003548
CAS Number: 1310-73-2
EINECS: 231-791-2
UN: 1824
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Vapor Pressure 3 mmHg ( 37 °C)
Factor 0.995 - 1.005
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective