Stampa…
(±)-α-Acido Metossifenilacetico Reag. Ph. Eur. 1053601
Fornitore: VWR Chemicals
87869.030EA 634 EUR
87869.030 87869.030DP
(±)-α-Acido Metossifenilacetico Reag. Ph. Eur. 1053601
(±)-α-Acido Metossifenilacetico
Formula: C₉H₁₀O₃
MDL Number: MFCD00064217
CAS Number: 7021-09-2
EINECS: 000-000-0
ADR: 3,II