Stampa…
Rame, in polvere
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
A16243.36 A16243.0E A16243.22
A16243.36EA 69 EUR
A16243.36 A16243.0E A16243.22
Rame, in polvere
Rame
Formula: Cu
Peso molecolare: 63.55 g/mol
Punto di ebollizione: 2595
Punto di fusione: 1083
Densità: 8.94 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010965
CAS Number: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
UN: 3089
ADR: 4.1 III
Merck Index: 13,02545