Stampa…
Heptafluorobutyric anhydride (HFAA), Supelco®
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: HFBA, 2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutanoic anhydride, Perfluorobutyric anhydride, HFAA
M-Clarity™ quality level = MQ100
77253-10ML 77253-50ML 77253-10X1ML
77253-10MLEA 228 EUR
77253-10ML 77253-50ML 77253-10X1ML
Heptafluorobutyric anhydride (HFAA), Supelco®
Heptafluorobutyric anhydride
Formula: C₈F₁₄O₃
Peso molecolare: 410,06 g/mol
Punto di ebollizione: 108 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 14 °C
Densità: 1,653 g/cm³ (25 °C)
MDL Number: MFCD00000432
CAS Number: 336-59-4
EINECS: 206-410-8
UN: 3625
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=11d432a16fec704767a62ee6495a977c3fb60ef5&vid=11d432a16fec704767a62ee6495a977c3fb60ef5&prid=web&clid=SAPDAM