Stampa…
di-Sodio ossalato 0.05 M (COO)2Na2 soluzione volumetrica, Fluka™
Fornitore: Honeywell Chemicals
35240-1L 35240-20L
35240-1LEA 46.72 EUR
35240-1L 35240-20L
di-Sodio ossalato 0.05 M (COO)2Na2 soluzione volumetrica, Fluka™
di-Sodio ossalato
Formula: Na₂C₂O₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012465
CAS Number: 62-76-0
EINECS: 231-791-2
Visualizza i codici
Factor 0.998 - 1.002