Stampa…
Cloramfenicolo
Fornitore: PanReac AppliChem
Pericolo
Synonyms: Chloromycetin®, Tega-Cetin, (R,R)-Chloramphenicol
A1806.0025 A1806.0050
A1806.0025EA 37.1 EUR
A1806.0025 A1806.0050
Cloramfenicolo
Cloramfenicolo
Formula: Cl₂CHCONHCH(CH₂OH)CH(OH)C₆H₄NO₂
Punto di ebollizione: 645 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 150 °C
Densità: 1,49 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00078159
CAS Number: 56-75-7
EINECS: 200-287-4
Merck Index: 13,02087