Stampa…
Cloramfenicolo 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Chloromycetin®, Tega-Cetin, (R,R)-Chloramphenicol
227920250 227921000 227925000
ACRO227920250EA 50.6 EUR
ACRO227920250 ACRO227921000 ACRO227925000
Cloramfenicolo 98%
Cloramfenicolo
Formula: Cl₂CHCONHCH(CH₂OH)CH(OH)C₆H₄NO₂
Punto di ebollizione: 645 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 149…153 °C
Densità: 1,49 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00078159
CAS Number: 56-75-7
EINECS: 200-287-4
Merck Index: 13,02087
Visualizza i codici
Appearance White to yellowish-white to greyish-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 149 to 153 °C
Loss on drying ≤0.5 % (105 °C)
UV spectrophotometry 98.0 to 102.0 % (on dried substance)
Specific optical rotation +18.5° to +20.5° (20 °C, 589 nm) (c=6, ethanol)