Stampa…
Cloramfenicolo ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
B20841.14 B20841.22
B20841.14EA 41.1 EUR
B20841.14 B20841.22
Cloramfenicolo ≥99%
Cloramfenicolo
Purity: 99+% CAS No.: 56-75-7 Molecular Formula: C11H12Cl2N2O5 Formula Weight: 323.14 Physical Form: Crystalline powder Appearance: White to pale cream Melting Point: 149-152° Beilstein Reference: 2225532 Merck Reference: 14,2077 Optical Rotation: +19° (c=6 in ethanol) MDL No.: MFCD00078159
Inhibitor of translation on the 50S subunit at the peptidyltransferase step
Formula: Cl₂CHCONHCH(CH₂OH)CH(OH)C₆H₄NO₂
Punto di ebollizione: 645 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 149…152 °C
Densità: 1,49 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00078159
CAS Number: 56-75-7
EINECS: 200-287-4
Merck Index: 14,2077