Cesium hydroxide 50% (w/w) in soluzione acquosa , 99.9% (metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 99.9%
CAS No.: 21351-79-1
Molecular Formula: CsOH
Formula Weight: 149.91
Physical Form: Liquid
Density: 1.725
Appearance: Colourless
Odour: Odourless
UN No.: 2681
MDL No.: MFCD00010964
Formula:
CsOH Peso molecolare: 149.91 g/mol Punto di fusione: 338.85 Densità: 1.725 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00010964 CAS Number: 21351-79-1 EINECS: 244-344-1 UN: 2681 ADR: 8 II |