Stampa…
Cesium hydroxide 50% (w/w) , 99% (metals basis) in soluzione acquosa
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
16505.MZ 16505.NF
16505.MZEA 352 EUR
16505.MZ 16505.NF
Cesium hydroxide 50% (w/w) , 99% (metals basis) in soluzione acquosa
Cesium hydroxide
Purity: 99% CAS No.: 21351-79-1 Molecular Formula: CsOH Formula Weight: 149.91 Physical Form: Liquid Density: 1.725 Appearance: Colourless Odour: Odourless UN No.: 2681 MDL No.: MFCD00010964
Formula: CsOH
Peso molecolare: 149,91 g/mol
Densità: 1,725
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010964
CAS Number: 21351-79-1
EINECS: 244-344-1
UN: 2681
ADR: 8,II
Merck Index: 13,02022