Stampa…
Cesio idrossido monoidrato 96% CsCO₃ <5%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
B22480.06 B22480.14 B22480.22 B22480.36
B22480.06EA 25.5 EUR
B22480.06 B22480.14 B22480.22 B22480.36
Cesio idrossido monoidrato 96% CsCO₃ <5%
Cesio idrossido monoidrato
Purity: 96% CAS No.: 35103-79-8 Molecular Formula: CsOH.H2O Formula Weight: 167.93 (149.91anhy) Odour: Odourless Melting Point: 205-206° UN No.: 3262 MDL No.: MFCD00149664
Formula: HCsO·1H₂O
Punto di fusione: 205…206 °C
Densità: 1,870
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149664
CAS Number: 35103-79-8
EINECS: 244-344-1
UN: 3262
ADR: 8,II
Merck Index: 14,2013