Stampa…
Bario idrossido ottaidrato 99.95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
377820050 377820250
ACRO377820050EA 51.1 EUR
ACRO377820050 ACRO377820250
Bario idrossido ottaidrato 99.95%
Bario idrossido ottaidrato
Formula: Ba(OH)₂·8H₂O
Punto di fusione: 78 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149152
CAS Number: 12230-71-6
EINECS: 241-234-5
UN: 3262
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder or crystals or flakes and/or chunks
Total trace metal impurities ≤0.05 %