2-Chloro-5-pyridineboronic acid 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
2-Chloropyridine-5-boronic acid, 2-Chloro-5-pyridinylboronic acid, 6-Chloro-3-pyridinylboronic acid, (6-Chloropyridin-3-yl)boronic acid, 6-Chloropyridine-3-boronic acid
Purity: 96%
CAS No.: 444120-91-6
Molecular Formula: C5H5BClNO2
Formula Weight: 157.37
Melting Point: 154-157°
Beilstein Reference: 9119810
Formula:
C₅H₅BClNO₂ Punto di fusione: 154…157 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03094998 CAS Number: 444120-91-6 |