Stampa…
5α-Cholestane 98+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
165600010 165602500 165600050
ACRO165600010EA 247 EUR
ACRO165600010 ACRO165602500 ACRO165600050
5α-Cholestane 98+%
5α-Cholestane
Formula: C₂₇H₄₈
Punto di ebollizione: 250 °C (1 mmHg)
Punto di fusione: 78…81 °C
Densità: 0,9133 g/cm³ (80 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00066412
CAS Number: 481-21-0
EINECS: 207-562-8
Merck Index: 12,02254
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 78 to 81 °C
GC ≥98.0 %
Specific optical rotation +23° to +30° (20 °C, 589 nm) (c=2, CHCl3)