Stampa…
3-Pyridineboronic acid 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
359650010 359650050
ACRO359650010EA 76.5 EUR
ACRO359650010 ACRO359650050
3-Pyridineboronic acid 95%
3-Pyridineboronic acid
Formula: C₅H₆BNO₂
Punto di fusione: >300 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00674177
CAS Number: 1692-25-7
Visualizza i codici
Appearance White to yellow to light orange Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %