Stampa…
(±)-3-Hydroxybutyric acid 95%, grado tecnico
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
121050050 121050100 121050500
ACRO121050050EA 79.2 EUR
ACRO121050050 ACRO121050100 ACRO121050500
(±)-3-Hydroxybutyric acid 95%, grado tecnico
(±)-3-Hydroxybutyric acid
Formula: C₄H₈O₃
Punto di ebollizione: 118…120 °C (2 mmHg)
Punto di fusione: 33 - 34 °C
Densità: 1,26 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 112 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00004546
CAS Number: 300-85-6
EINECS: 206-099-9
Merck Index: 12,04861
Visualizza i codici
Appearance Colorless to white to light yellow Solid or liquid
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH 94 to 106 %
HPLC ≥98.5 %
Specific optical rotation +80° to +86° (20°C, 589 nm) (c=1, DMF)