Stampa…
(±)-3-Hydroxybutyric acid, tech.
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
43354.14 43354.06
43354.14EA 332 EUR
43354.14 43354.06
(±)-3-Hydroxybutyric acid, tech.
(±)-3-Hydroxybutyric acid
CAS No.: 300-85-6 Molecular Formula: C4H8O3 Formula Weight: 104.10 Flash Point: 112°(234°F) Physical Form: Liquid Density: 1.13 Refractive Index: 1.4445 Sensitivity: Hygroscopic Appearance: Colourless Boiling Point: 130°/12mm Solubility: Soluble in water, alcohol, ether Merck Reference: 14,4816 MDL No.: MFCD00004546
Formula: C₄H₈O₃
Punto di ebollizione: 130 °C (12 mmHg)
Punto di fusione: 33…34 °C
Densità: 1,13
Flash Pt: >112 °C (234 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004546
CAS Number: 300-85-6
EINECS: 206-099-9
Merck Index: 14,4816