Stampa…
5-Chloro-2,3-diaminopyridine 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Chloropyridine-2,3-diyldiamine, 5-Chloropyridine-2,3-diamine, 2,3-Diamino-5-chloropyridine
350340050 350340250
ACRO350340050EA 40.7 EUR
ACRO350340050 ACRO350340250
5-Chloro-2,3-diaminopyridine 97%
5-Chloro-2,3-diaminopyridine
Formula: C₅H₆ClN₃
Peso molecolare: 143,58 g/mol
Punto di ebollizione: 338,9 °C
Punto di fusione: 170…175 °C
MDL Number: MFCD01230986
CAS Number: 25710-20-7
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance White to grey to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 %
HPLC ≥96.0 %