Stampa…
5-Bromo-2,3-diaminopyridine 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: 5-Bromopyridine-2,3-diyldiamine, 2,3-Diamino-5-bromopyridine
L19435.06 L19435.14
L19435.06EA 16 EUR
L19435.06 L19435.14
5-Bromo-2,3-diaminopyridine 97%
5-Bromo-2,3-diaminopyridine
Purity: 97% CAS No.: 38875-53-5 Molecular Formula: C5H6BrN3 Formula Weight: 188.03 Melting Point: 153-161° Beilstein Reference: 119436 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00460094
Formula: C₅H₆BrN₃
Punto di ebollizione: 321 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 153…161 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00460094
CAS Number: 38875-53-5
EINECS: 254-172-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III