Stampa…
β-Alanina ≥99%, Millipore®
Fornitore: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.01008.0250 1.01008.1000
1.01008.0250EA 69.4 EUR
1.01008.0250 1.01008.1000
β-Alanina ≥99%, Millipore®
β-Alanina
Formula: C₃H₇NO₂
Punto di ebollizione: 201 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 94 °C
Densità: 1,44 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008200
CAS Number: 107-95-9
EINECS: 203-536-5
Merck Index: 13,00204
Visualizza i codici
Assay 99% min
Heavy metals (as Pb) 0.001% max
Identity (IR-spectrum) passes test
TLC-test passes test