β-Alanina ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 98%
CAS No.: 107-95-9
Molecular Formula: C3H7NO2
Formula Weight: 89.09
Physical Form: Cryst powder
Density: 1.437
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: ca 205° dec.
Beilstein Reference: 906793
Merck Reference: 14,205
MDL No.: MFCD00008200
Formula:
C₃H₇NO₂ Punto di ebollizione: 201 °C (1013 hPa) Punto di fusione: ∼ 205 °C (dec.) Densità: 1,437 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008200 CAS Number: 107-95-9 EINECS: 203-536-5 Merck Index: 14,205 |