Stampa…
2-Hydroxyisobutyric acid 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
173100250 173101000 173100010
ACRO173100250EA 34.3 EUR
ACRO173100250 ACRO173101000 ACRO173100010
2-Hydroxyisobutyric acid 98%
2-Hydroxyisobutyric acid
Formula: C₄H₈O₃
Punto di ebollizione: 84 °C (1,5 mmHg)
Punto di fusione: 77…81 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004459
CAS Number: 594-61-6
EINECS: 209-848-8
Visualizza i codici
Appearance White to cream Crystalline powder or crystals or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 75 to 81 °C
Titration with NaOH ≥97.5 to 102.5 %