Stampa…
2-Hydroxyisobutyric acid, (max. 2% H₂O) 99% (dry weight)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
A13146.14 A13146.22 A13146.36
A13146.14EA 37 EUR
A13146.14 A13146.22 A13146.36
2-Hydroxyisobutyric acid, (max. 2% H₂O) 99% (dry weight)
2-Hydroxyisobutyric acid
Purity: 99% CAS No.: 594-61-6 Molecular Formula: C4H8O3 Formula Weight: 104.11 Melting Point: 77-80° Boiling Point: 114°/12mm MDL No.: MFCD00004459
Formula: C₄H₈O₃
Punto di ebollizione: 114 °C (12 mmHg)
Punto di fusione: 77…80 °C
Densità: 1,24
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004459
CAS Number: 594-61-6
EINECS: 209-848-8