2-Bromo-4-pyridineboronic acid 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 95%
CAS No.: 458532-94-0
Molecular Formula: C5H5BBrNO2
Formula Weight: 201.82
MDL No.: MFCD06798244
Formula:
C₅H₅BBrNO₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06798244 CAS Number: 458532-94-0 |