2-Bromoisobutyric acid 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
305201000
305200050
305205000
ACRO305201000EA
61.3
EUR
ACRO305201000
ACRO305200050
ACRO305205000
2-Bromoisobutyric acid 98%
2-Bromoisobutyric acid
Formula:
C₄H₇BrO₂ Punto di ebollizione: 198…200 °C (760 mmHg) Punto di fusione: 41…46 °C Densità: 1,43 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: >110 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004168 CAS Number: 2052-01-9 EINECS: 218-139-2 UN: 3261 ADR: 8,II |
Appearance | White to yellow to orange Semitransparent crystalline powder or crystals or mass and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 41 to 46 °C |
Titration with NaOH | ≥97.5 % |