Stampa…
DL-Alanina ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
A12230.0B A12230.0I A12230.30
A12230.0BEA 117 EUR
A12230.0B A12230.0I A12230.30
DL-Alanina ≥99%
DL-Alanina
Purity: 99% CAS No.: 302-72-7 Molecular Formula: C3H7NO2 Formula Weight: 89.09 Melting Point: ca 292° dec. Beilstein Reference: 635807 Merck Reference: 14,204 MDL No.: MFCD00064408
Formula: C₃H₇NO₂
Punto di ebollizione: 189 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: ∼ 292 °C (dec.)
Densità: 1,42
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064408
CAS Number: 302-72-7
EINECS: 206-126-4
Merck Index: 14,204