DL-α-Fenilalanina ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms:
H-DL-Phe-OH, DL-Phenylalanine, 3-Phenyl-DL-alanine
Purity: 99%
CAS No.: 150-30-1
Molecular Formula: C9H11NO2
Formula Weight: 165.19
Melting Point: ca 266° dec.
Beilstein Reference: 1910407
Merck Reference: 14,7271
MDL No.: MFCD00064225
Formula:
C₉H₁₁NO₂ Peso molecolare: 165,19 g/mol Punto di ebollizione: 313 °C (1013 hPa) Punto di fusione: ∼ 266 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00064225 CAS Number: 150-30-1 EINECS: 205-756-7 Merck Index: 14,7271 |