2-Aminoisobutyric acid 98+%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms:
α-Aminoisobutyric acid, 2-Amino-2-methylpropionic acid, 2-Metilalanina, H-Aib-OH, 2-Methylalanine, 2-Amino-2-methylpropanoic acid
225760250
225761000
ACRO225760250EA
35.4
EUR
ACRO225760250
ACRO225761000
2-Aminoisobutyric acid 98+%
2-Aminoisobutyric acid
Formula:
C₄H₉NO₂ Peso molecolare: 103,12 g/mol Punto di ebollizione: 204 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 335 °C Densità: 1,278 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00008049 CAS Number: 62-57-7 EINECS: 200-544-0 Merck Index: 13,00444 |
Appearance | White to off-white Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with HClO4 | ≥98.0 % |