Stampa…
4,4'-Dimethoxybenzil ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Bis(4-methoxyphenyl)ethanedione, Anisil, p-Anisil, 1,2-Bis(4-methoxyphenyl)ethane-1,2-dione
A10594.06 A10594.14 A10594.22
A10594.06EA 34 EUR
A10594.06 A10594.14 A10594.22
4,4'-Dimethoxybenzil ≥98%
4,4'-Dimethoxybenzil
Purity: 98+% CAS No.: 1226-42-2 Molecular Formula: C16H14O4 Formula Weight: 270.29 Melting Point: 132-134° Beilstein Reference: 531345
Formula: C₁₆H₁₄O₄
Punto di ebollizione: 215…219 °C (3 mmHg)
Punto di fusione: 132…134 °C
Densità: 1,36 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008405
CAS Number: 1226-42-2
EINECS: 214-960-5