4-Nitro-m-toluonitrile ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
3-Methyl-4-nitrobenzonitrile
Purity: 97%
CAS No.: 96784-54-2
Molecular Formula: C8H6N2O2
Formula Weight: 162.15
Melting Point: 78-84°
Beilstein Reference: 2443778
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00017615
Formula:
C₈H₆N₂O₂ Peso molecolare: 162.15 Punto di fusione: 78…84 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00017615 CAS Number: 96784-54-2 UN: 3439 ADR: 6.1 III |