2-Fluoro-5-nitrobenzonitrile ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
A12417.03
A12417.06
A12417.03EA
64.5
EUR
A12417.03
A12417.06
2-Fluoro-5-nitrobenzonitrile ≥98%
2-Fluoro-5-nitrobenzonitrile
Purity: 98+%
CAS No.: 17417-09-3
Molecular Formula: C7H3FN2O2
Formula Weight: 166.11
Melting Point: 70-72°
Beilstein Reference: 2048720
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00042299
Formula:
C₇H₃FN₂O₂ Peso molecolare: 166,11 g/mol Punto di fusione: 70…72 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00042299 CAS Number: 17417-09-3 UN: 3439 ADR: 6.1,III |