Stampa…
2-Fluoro-4-idrossibenzonitrile ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
B21535.03 B21535.06
B21535.03EA 33.6 EUR
B21535.03 B21535.06
2-Fluoro-4-idrossibenzonitrile ≥99%
2-Fluoro-4-idrossibenzonitrile
Purity: 99% CAS No.: 82380-18-5 Molecular Formula: C7H4FNO Formula Weight: 137.11 Melting Point: 123-126° Beilstein Reference: 4741066 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00192177
Formula: C₇H₄FNO
Punto di ebollizione: 261 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 123…126 °C
Densità: 1,450
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00192177
CAS Number: 82380-18-5
EINECS: 422-810-7
ADR: 9,III