2,4,6-Trimethylbenzonitrile ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 2571-52-0
Molecular Formula: C10H11N
Formula Weight: 145.21
Melting Point: 50-55°
Boiling Point: 79-80°/2mm
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00016378
Formula:
C₁₀H₁₁N Punto di ebollizione: 79…80 °C (2 mmHg) Punto di fusione: 50…55 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00016378 CAS Number: 2571-52-0 UN: 3439 ADR: 6.1,III |