1-Butylpyridinium chloride ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
1-Butylpyridinium Chloride, N-Butylpyridinium chloride
Purity: 98%
CAS No.: 1124-64-7
Molecular Formula: C9H14ClN
Formula Weight: 171.67
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
MDL No.: MFCD00060047
Formula:
C₉H₁₄ClN Punto di fusione: 131…132 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00060047 CAS Number: 1124-64-7 |