1-Butylpyridinium bromide ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99%
CAS No.: 874-80-6
Molecular Formula: C9H14BrN
Formula Weight: 216.12
Melting Point: 105-108°
MDL No.: MFCD00671496
Formula:
C₉H₁₄BrN Punto di fusione: 105…108 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00671496 CAS Number: 874-80-6 |