4-Amino-3-nitrobenzonitrile 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 6393-40-4
Molecular Formula: C7H5N3O2
Formula Weight: 163.14
Melting Point: 159-161°
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00013373
Formula:
C₇H₅N₃O₂ Punto di fusione: 159…161 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00013373 CAS Number: 6393-40-4 UN: 3439 ADR: 6.1,III |