4-Amino-3-methylbenzonitrile 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98+%
CAS No.: 78881-21-7
Molecular Formula: C8H8N2
Formula Weight: 132.17
Melting Point: 93-94°
Beilstein Reference: 3235728
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD02093969
Formula:
C₈H₈N₂ Punto di ebollizione: 292 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 93…94 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD02093969 CAS Number: 78881-21-7 UN: 3439 ADR: 6.1,III |