4,4'-Bi-o-toluidina bicloridrato ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97%
CAS No.: 612-82-8
Molecular Formula: C14H16N2.2HCl
Formula Weight: 285.22
Odour: Odourless
Melting Point:
Formula:
C₁₄H₁₈Cl₂N₂ Punto di fusione: >300 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00012960 CAS Number: 612-82-8 EINECS: 210-322-5 ADR: 9,III |