o-Tolidina 95% pract.
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
421120250
421121000
421122500
421125000
ACRO421120250EA
103
EUR
ACRO421120250
ACRO421121000
ACRO421122500
ACRO421125000
o-Tolidina 95% pract.
o-Tolidina
Formula:
[-C₆H₃(CH₃)-₄-NH₂]₂ Punto di ebollizione: ∼361 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 125…132 °C Densità: ~ 1,234 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 244 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00014773 CAS Number: 119-93-7 EINECS: 204-358-0 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 12,09651 |
Appearance | Beige to grey to brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 125 to 132 °C |
Titration with HClO4 | ≥94 % |