Stampa…
o-Tolidina ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 4,4'-Bi-o-toluidina, 3,3'-Dimetilbenzidina
A17837.14 A17837.22
A17837.14EA 70.8 EUR
A17837.14 A17837.22
o-Tolidina ≥98%
o-Tolidina
Purity: 98% CAS No.: 119-93-7 Molecular Formula: C14H16N2 Formula Weight: 212.30 Flash Point: 244°(471°F) Melting Point: 128-132° Boiling Point: 300-301° Merck Reference: 14,9514 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00014773
Formula: [-C₆H₃(CH₃)-₄-NH₂]₂
Peso molecolare: 212,29 g/mol
Punto di ebollizione: 300…301 °C
Punto di fusione: 128…132 °C
Densità: ∼1,234 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 244 °C (471 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00014773
CAS Number: 119-93-7
EINECS: 204-358-0
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,9514