Stampa…
5-Amino-2-fluorobenzonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Cyano-4-fluoroaniline
PC5823-25G PC5823-100G
APOSPC5823-25GEA 125 EUR
APOSPC5823-25G APOSPC5823-100G
5-Amino-2-fluorobenzonitrile 97%
5-Amino-2-fluorobenzonitrile
Formula: C₇H₅FN₂
Peso molecolare: 136,13 g/mol
Punto di fusione: 88…96 °C
MDL Number: MFCD00277872
CAS Number: 53312-81-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III