5-Amino-2-fluorobenzonitrile 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97%
CAS No.: 53312-81-5
Molecular Formula: C7H5FN2
Formula Weight: 136.13
Melting Point: 92-96°
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00277872
Formula:
C₇H₅FN₂ Punto di fusione: 92…96 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00277872 CAS Number: 53312-81-5 UN: 3439 ADR: 6.1,III |