Stampa…
2-Amino-4-methylbenzonitrile ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Cyano-5-methylaniline
43260.03 43260.14
43260.03EA 54.2 EUR
43260.03 43260.14
2-Amino-4-methylbenzonitrile ≥98%
2-Amino-4-methylbenzonitrile
Purity: 98% CAS No.: 26830-96-6 Molecular Formula: C8H8N2 Formula Weight: 132.17 Physical Form: Powder Melting Point: 91-93° UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00173706
Formula: C₈H₈N₂
Peso molecolare: 132,16 g/mol
Punto di fusione: 91…93 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00173706
CAS Number: 26830-96-6
EINECS: 248-020-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III