2-Amino-5-nitrobenzonitrile 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 95%
CAS No.: 17420-30-3
Molecular Formula: C7H5N3O2
Formula Weight: 163.14
Melting Point: 207-210°
MDL No.: MFCD00007362
Formula:
C₇H₅N₃O₂ Punto di fusione: 207…210 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007362 CAS Number: 17420-30-3 EINECS: 241-446-8 |