Stampa…
p-Tolylacetonitrile 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: P-Toluylacetonitrile, 4-Methylbenzyl cyanide, (4-Methylphenyl)acetonitrile
126440250 126440050 126441000
ACRO126440250EA 64.2 EUR
ACRO126440250 ACRO126440050 ACRO126441000
p-Tolylacetonitrile 98%
p-Tolylacetonitrile
Formula: C₉H₉N
Peso molecolare: 131,18 g/mol
Punto di ebollizione: 242…243 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 18 °C
Densità: 0,99 g/cm³
Flash Pt: 106 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001922
CAS Number: 2947-61-7
EINECS: 220-963-2
UN: 3276
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5170 to 1.5195 (20°C, 589 nm)
GC ≥97 %
Sulfate (SO4) ≤5 ppm
Aluminium (Al) ≤0.5 ppm
Barium (Ba) ≤10 ppm
Calcium (Ca) ≤5 ppm
Chromium (Cr) ≤0.5 ppm
Iron (Fe) ≤0.5 ppm
Lithium (Li) ≤1 ppm
Magnesium (Mg) ≤1 ppm
Manganese (Mn) ≤0.5 ppm
Potassium (K) ≤5 ppm
Sodium (Na) ≤10 ppm