p-Tolylacetonitrile ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
P-Toluylacetonitrile, 4-Methylbenzyl cyanide, (4-Methylphenyl)acetonitrile
Purity: 98+%
CAS No.: 2947-61-7
Molecular Formula: C9H9N
Formula Weight: 131.18
Flash Point: 106°(222°F)
Refractive Index: 1.5190
Melting Point: 18°
Boiling Point: 242-243°
Beilstein Reference: 1099645
UN No.: 3276
MDL No.: MFCD00001922
Formula:
C₉H₉N Peso molecolare: 131.18 g/mol Punto di ebollizione: 242…243 °C Punto di fusione: 18 Densità: 0.989 Flash Pt: 106 °C (222 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00001922 CAS Number: 2947-61-7 EINECS: 220-963-2 UN: 3276 ADR: 6.1 III |