Stampa…
o-Tolylacetonitrile ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: (2-Methylphenyl)acetonitrile, 2-(o-Tolyl)acetonitrile, 2-Methylbenzyl cyanide
A14787.06 A14787.14 A14787.22
A14787.06EA 23.3 EUR
A14787.06 A14787.14 A14787.22
o-Tolylacetonitrile ≥98%
o-Tolylacetonitrile
Purity: 98+% CAS No.: 22364-68-7 Molecular Formula: C9H9N Formula Weight: 131.18 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5275 Odour: Almond-like Boiling Point: 211-213° Beilstein Reference: 907182 UN No.: 3276 MDL No.: MFCD00001904
Formula: C₉H₉N
Peso molecolare: 131,18 g/mol
Punto di ebollizione: 211…213 °C
Punto di fusione: 58…59 °C
Densità: 1,010
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001904
CAS Number: 22364-68-7
EINECS: 244-937-5
UN: 3276
ADR: 6.1,III