Stampa…
L-Alanina, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Synonyms: (S)-(+)-Alanine, H-Ala-OH, L(+)-Alanine, Alanine, L-α-Alanine, A, H-L-Ala-OH, α-Alanine
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.16000.0025 8.16000.0100
8.16000.0025EA 35.2 EUR
8.16000.0025 8.16000.0100
L-Alanina, Sigma-Aldrich®
L-Alanina
Formula: C₃H₇NO₂
Peso molecolare: 89.09 g/mol
Punto di ebollizione: 189
Punto di fusione: 79
Densità: 1.4 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064410
CAS Number: 56-41-7
EINECS: 200-273-8
Merck Index: 13,00203
Visualizza i codici
Solubility 166.5 g/l (25 °C)
Melting Point 295 - 297 °C (decomposition)
Molar Mass 89.09 g/mol
Bulk Density 660 kg/m3
Density 1.40 g/cm3 (20 °C)
pH 5.5 - 6.5 (100 g/l, H2O, 20 °C)